Wichtige Dokumente
BP637
Minoxidil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oxid, 6-(1-Piperidinyl)-pyrimidin-2,4-diamin-3-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
minoxidil
Form
crystalline powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
272-274 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChIKey
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)