Wichtige Dokumente
PHR1667
2-Methyl-2-butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
tert-Amylalkohol, tert.-Amylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
819 °F
Expl.-Gr.
9 %
Verpackung
pkg of 3 × 1.2 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
68.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)