PHR1215
Milchsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1356734
API-Familie
lactic acid
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
- Quantitative analysis of four short-chain fatty acids and lactic acids by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with a UV detector from the supernatant of bacterial cultures
- Spectrophotometric determination of lactic acid at 390 nm in biological cultural and dairy products
Hinweis zur Analyse
Fußnote
Empfohlene Produkte
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..