PHR1013
Salicylsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 775
traceable to Ph. Eur. S020000
traceable to USP 1609002
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 114 °C)
API-Familie
salicylic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
211 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?