Wichtige Dokumente
PHL89701
Harmalol -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
11-Hydroxyharmalan -hydrochlorid, Harmidol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥80.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].N1CCC2=C3C(=CC(=O)C=C3)NC2=C1C.[H+]
InChI
1S/C12H12N2O.ClH/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12;/h2-3,6,13-14H,4-5H2,1H3;1H
InChIKey
LRNHCUPADIPJOY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)