Wichtige Dokumente
286044
Harmin
98%
Synonym(e):
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
SMILES String
CC1=NC=CC2=C1NC3=C2C=CC(OC)=C3
InChI
1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
InChIKey
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CDC2(983) , CYP2D6(1565)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?