Wichtige Dokumente
PHL89186
Dihydromethysticin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(+)-Dihydromethysticin, (6S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-on, Dihydromethysticin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccc3OCOc3c2)C1
InChI
1S/C15H16O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h3,5-6,8,11H,2,4,7,9H2,1H3/t11-/m0/s1
InChIKey
RSIWXFIBHXYNFM-NSHDSACASA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)