Wichtige Dokumente
PHL83532
Punicalin (A + B Gemisch)
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Punicalin, Anomerenmischung, 4,6-Gallagyl-D-glucose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1O[C@@H]2COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3-c4c(O)c(O)c5OC(=O)c6c(c(O)c(O)c7OC(=O)c4c5-c67)-c8c(O)c(O)c(O)cc8C(=O)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C34H22O22/c35-6-1-4-9(19(39)17(6)37)11-15-13-14-16(33(50)56-28(13)23(43)21(11)41)12(22(42)24(44)29(14)55-32(15)49)10-5(2-7(36)18(38)20(10)40)31(48)54-27-8(3-52-30(4)47)53-34(51)26(46)25(27)45/h1-2,8,25-27,34-46,51H,3H2/t8-,25-,26-,27-,34-/m1/s1
InChIKey
IQHIEHIKNWLKFB-ITTSEVFZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?