Wichtige Dokumente
920371
Lithiumhexafluorophosphat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lithiumphosphorfluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChIKey
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Bone,Teeth
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)