Wichtige Dokumente
PHL80182
Urushiol (15:3)
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(8Z,11Z,14-Pentadecatrienyl)-1,2-benzoldiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C)O
InChI
1S/C21H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h2,4-5,7-8,15,17-18,22-23H,1,3,6,9-14,16H2/b5-4-,8-7-
InChIKey
RUWDFSXBACIZCV-UTOQUPLUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)