NIST869B
Säulenselektivitätstest-Mischung für die Flüssigkeitschromatographie
NIST® SRM® 869b
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1.1 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
general analytical
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 869B_cert
SRM 869B_SDS
Sonstige Hinweise
Benzo[a]pyrene (BaP)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Dibenzo[g,p]chrysene (TBN), Phenanthro[3,4-c]phenanthrene (PhPh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)