NIST1543
GC/MS-Systemleistung
NIST® SRM® 1543
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 4 x 1 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
GC/MS: suitable
Anwendung(en)
general analytical
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 1543_cert
SRM 1543_SDS
Sonstige Hinweise
Methyl Stearate (Low) (C19H38O2), Methyl Stearate (High) (C19H38O2), Benzophenone (Low) (C13H10O), Benzophenone (High) (C13H10O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)