M4141
Methansulfonsäure -Lösung
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Synonym(e):
Sulfomethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verpackung
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)