Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14637
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
-60 °C
Dichte
1.35 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 69.0 - 71.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1