Wichtige Dokumente
M1830000
Metoprolol -tartrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Metoprolol, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)-phenoxy]-2-propanol -(+)-tartrat (Salz), Lopressor
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
metoprolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
InChIKey
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)