Wichtige Dokumente
H9026
Natriumhexansulfonat
BioXtra
Synonym(e):
Natrium-1-hexansulfonat Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Mol-Gew.
188.22 g/mol
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Kationenspuren
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES String
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
<li><strong>Ion pair assisted micro matrix solid phase dispersion extraction of alkaloids from medical plant</strong>: Natriumhexansulfonat wurde als Ionenpaarungsreagenz bei der Extraktion von Alkaloiden für pharmakologische Studien verwendet und bewies seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der Selektivität und Empfindlichkeit von HPLC-Methoden bei der Analyse komplexer Pflanzenmatrizes (Dong et al., 2020).</li>
<li><strong>Pharmacokinetic Properties of Arsenic Species after Intravenous and Intragastrical Administration of Arsenic Trioxide Solution in Cynomolgus Macaques Using HPLC-ICP-MS</strong>: Diese Studie unterstreicht die Rolle von Natriumhexansulfonat zur Verbesserung der chromatographischen Profile von Arsenspezies, was für genaue pharmakokinetische Beurteilungen in der pharmazeutischen Forschung von großer Bedeutung ist (Shi et al., 2019).</li>
<li><strong>Organic solvent-free reversed-phase ion-pairing liquid chromatography coupled to atomic fluorescence spectrometry for organoarsenic species determination in several matrices</strong>: Natriumhexansulfonat wird als lösungsmittelfreies Ionenpaarungsmittel verwendet, das umweltfreundlichere Analyseprozesse ermöglicht, ohne die Leistung von Flüssigchromatographiesystemen zu beeinträchtigen (Monasterio et al., 2011).</li>
</ul>
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?