Wichtige Dokumente
D8802
Dextran -Lösung aus Leuconostoc mesenteroides
20 % (w/w) (Autoclaved)
Synonym(e):
repeating α-linked D-glucopyranosyl units, synthesized from sucrose by Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average mol wt ~500,000
Konzentration
20 % (w/w) (Autoclaved)
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
colorless
Dichte
1.00-1.20 g/mL
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChIKey
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)