Wichtige Dokumente
D2000000
Dimenhydrinat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlortheophyllinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dimenhydrinate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)