Wichtige Dokumente
PHR1897
Diphenhydramin-Unreinheit B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)-phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamin -hydrochlorid, 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)-oxy]-ethyl-(dimethyl)-ammoniumchlorid, 4-Methyldiphenhydramin -hydrochlorid, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)-phenylmethoxy]-ethanamin -hydrochlorid, Neobenodine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
diphenhydramine
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChIKey
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)