Wichtige Dokumente
PHR1658
Dimenhydrinat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Dimenhydrinat, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlortheophyllinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. D2000000
traceable to USP 1206006
API-Familie
dimenhydrinate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Dimenhydrinate, a diphenhydramine salt of 8-chlorotheophylline, exhibits antihistaminic activity, with antimuscarinic and sedative effects. It finds its major application as an antiemetic drug in the prevention and treatment of motion sickness.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?