C9774
Cholecalciferol
analytical standard
Synonym(e):
(+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol aktiviert, Aktiviertes 7-Dehydrocholesterin, Calciol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic - wool)
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0%
Form
crystalline
Verpackung
pkg of 250 mg
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)