Wichtige Dokumente
C2177000
Cinchocain -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dibucain -hydrochlorid, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-chinolincarboxamid -hydrochlorid, Cinchocain -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cinchocaine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
99-101 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChIKey
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN5A(6331)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)