Merck
C0691000
Ceftriaxon-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ceftriaxon Dinatriumsalz Hemi(heptahydrat)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N8Na2O7S3 · 3.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
661.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ceftriaxone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)N([Na])N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5C6SCC(CSC7=NC(=O)C(=O)N([Na])N7C)=C(N6C5=O)C([O-])=O)c8csc(N)n8
InChI
1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H5,19,20,21,23,27,29,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
InChIKey
PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ceftriaxone sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zhihui Luo et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(1), 69-76 (2013-05-01)
In this paper, the selectively enhanced antibacterial effects of ZnO nanorods with several kinds of conventional medical antibiotics are investigated. Compares to gentamicin, clarithromycin and ofloxacin, ZnO nanorods could obviously achieve synergistic antibacterial effects with ceftriaxone against Escherichia coli (E.
Filippo Lagi et al.
Journal of travel medicine, 20(2), 128-130 (2013-03-08)
We present the case of two Australian tourists aged 25 and 26  years who, after immersion in a canal in Venice, developed severe leptospirosis. After a 1-week history of fever, headache, myalgia, and vomiting they developed jaundice and renal failure.
Catherine A Ison et al.
The Lancet. Infectious diseases, 13(9), 762-768 (2013-06-15)
Effective treatment of gonorrhoea is fundamental to public health control; however, the ability of Neisseria gonorrhoeae to successively develop resistance to different treatments has hampered control efforts. The extended-spectrum cephalosporins--cefixime and ceftriaxone--have been recommended in the UK for treatment of
Johan Chanal et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 42(4 Pt 1), 454-458 (2013-02-26)
Bacterial culture remains the gold standard for symptomatic infection. Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) have better sensitivity and specificity for rectal and pharyngeal specimens. A bacterial culture with antibiogram must be done for all NAAT positive specimens in order to
Hemalatha Srinivasalu et al.
Pediatrics, 131(6), e1977-e1981 (2013-05-15)
Erythema of the ear lobe in the context of Lyme disease is caused by either borrelial lymphocytoma or localized erythema migrans. Here we present a case of chondritis limited to the ear cartilage caused by Lyme disease. The patient was