C7039
Cefotaxim Natriumsalz
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Cefotaxime Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Cefotaxim Natriumsalz, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Farbe
off-white to pale yellow
Löslichkeit
H2O: 10% ( )
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
agriculture
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChIKey
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves