BP817
Desogestrel-Unreinheit E
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Hydroxydesogestrel, (3β,17α)-13-Ethyl-11-methylen-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3,17-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
desogestrel
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CC[C@@H](C=C4CC3)O)C(=C)C2)CC1)CC)C#C
InChI
1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChIKey
ZMLDTNLDYRJTAZ-GDLCRWSOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)