1173279
USP
Desogestrel-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
13-Ethyl-11-methylengon-4-en-17-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
desogestrel
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20-12-13(2)19-15-7-5-4-6-14(15)8-9-16(19)17(20)10-11-18(20)21/h6,15-17,19H,2-5,7-12H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20?/m0/s1
InChIKey
KVNYZZFGXXHVMG-XFAGIWRCSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Desogestrel
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable