BCR169
α-Aluminiumoxid (0.10 m2/g) (Stickstoff BET spezifische Oberfläche)
BCR®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
particles
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR169
BCR169
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)