Wichtige Dokumente
267740
Aluminiumoxid
pore size 58 Å, ~150 mesh
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
weakly acidic
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
Partikelgröße
~150 mesh
Porengröße
58 Å
pH-Wert
~6.0 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ~0.06 meq/g
silicate (as SiO2): <0.03%
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)