Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
algae (Gelidium)
Quality Level
type
Type II-A
form
powder
impurities
≤7% water
ash
≤0.5%
turbidity
≤40 NP (1.5% gel)
EEO
0.16-0.19
mp
86.5-89.5 °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1000 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
- Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: This innovative study showcases the use of agarose in the creation of a nanocomposite material for environmental monitoring, specifically for tracking viral RNA in wastewater (He et al., 2024).
- Detection method for reverse transcription recombinase-aided amplification of avian influenza virus subtypes H5, H7, and H9.: Demonstrates the application of agarose in the development of diagnostic tools for detecting and monitoring avian influenza, emphasizing its critical role in enhancing bioanalytical methods (Zhang et al., 2024).
- Evaluating Nanoparticles Penetration by a New Microfluidic Hydrogel-Based Approach.: This research utilizes agarose-based hydrogels in a microfluidic system to study nanoparticle penetration, offering insights into cellular interactions and nanoparticle dynamics that are essential for pharmaceutical development and nanotechnology (Goodarzi et al., 2024).
- Antibacterial efficacy of copper-based metal-organic frameworks against Escherichia coli and Lactobacillus.: Agarose has been used to perform agarose gel electrophoresis for the synthesis of copper-based metal-organic frameworks, enhancing the antimicrobial properties of these compounds. This application points to the expanding role of agarose in antimicrobial research, relevant for both clinical and agricultural settings (Elmehrath et al., 2024).
Analysis Note
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| EEO 0.16-0.19 | EEO 0.09-0.13 | EEO ≥0.3 | EEO 0.09-0.13 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| gel strength ≥1000 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) | gel strength - | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤7% water | impurities ≤7% water | impurities - | impurities ≤7% water |
| biological source algae (Gelidium) | biological source - | biological source algae (marine) | biological source algae (Gelidium) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9918-1KG | 04061826752227 |
| A9918-250G | 04061833412985 |
| A9918-50G | 04061833608265 |
| A9918-25G | 04061833413081 |
| A9918-100G | 04061833608258 |
| A9918-500G | 04061833413098 |