Merck
A0576
Sigma-Aldrich
Agarose
Low EEO
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105317
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Typ
Type I-B
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤7% water
Asche
≤0.25%
Trübung
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
mp (Schmelzpunkt)
86.5-89.5  °C
Übergangstemp.
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Gelstärke
≥1800 g/cm2 (1% gel)
≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.12%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChIKey
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Agarose, a natural polymer is obtained from sea algae. This neutral linear polysaccharide is made up of d-galactose and 3,6-anhydro-l-galactose. These are connected alternatively with the help of glycosidic bonds. Agarose has high significance in gel electrophoresis and gel chromatography.
Anwendung
Agarose has been used:
  • to form the photosynthetic slab
  • in comparative study, to compare it with native agar, and agarose of Gracilaria dura
  • to estimate the amino acid concentrations in agarose and agar samples
  • as immobilisation substrates for enzyme immobilisation
  • for separating high molecular weight nucleic acids at low gel concentrations
Biochem./physiol. Wirkung
Agarose is used as bioink due because of its characteristic properties such as, biocompatibility, mechanical strength and gelling ability at low temperature.
Hinweis zur Analyse
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peripheral Nerve Regeneration
Principles of Regenerative Medicine, 1047-1062 (2011)
Oxygen supply by photosynthesis to an implantable islet cell device
Evron Y, et al.
Hormone and Metabolic Research, 47(01), 24-30 (2015)
The `free-flow?biosensor in enzyme inhibition assay
Hatz S and Hall EAH
Sensors and Actuators B, Chemical, 113(2), 700-710 (2006)
Determination of amino acids in diverse polymeric matrices using HPLC, with emphasis on agars and agaroses
Palace GP, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1472(3), 509-518 (1999)
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)