Wichtige Dokumente
AGRLE-RO
Roche
Agarose LE
low electroendosmosis
Synonym(e):
Agarose
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
algae (seaweed)
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 g (11685660001)
pkg of 500 g (11685678001)
Hersteller/Markenname
Roche
EEO
0.05 -0.13
Übergangstemp.
gel point 36 °C ±1.5
Gelstärke
>=2,500 g/cm2
Fremdaktivität
Dnase, none detected
Rnase, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Analyse von Fragmenten zwischen 0,2 und 15 kb
- Analyse von PCR-Produkten
- Untersuchung von Restriktionsendonukleasen
- Verdau von Plasmid-, Cosmid- und λ-Phagen-DNA
- Elektrophorese von RNA, z. B. in Denaturierungsgelen, die Formaldehyd enthalten
- in Kombination mit Ethidiumbromid in der DNA-Elektrophorese, um die Trennung und Visualisierung von DNA-Fragmenten zu erleichtern.
Wichtiger Hinweis: Eine Detektion mit nicht-radioaktiven Sonden, z. B. Digoxigenin-markierten Nukleinsäuren, hat keinen störenden Einfluss auf die Verwendung von Agarose LE.
Qualität
Abwesenheit von RNase: Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren nicht nachweisbar.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Seropositive Stages in HIV-1 Infected Patients in North India.