Merck
A0325100
Albendazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-5-(propylthio)-2-benzimidazolcarbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
albendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChIKey
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Albendazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ruth Ann Baird et al.
Neurology, 80(15), 1424-1429 (2013-04-10)
To review the evidence base for different treatment strategies in intraparenchymal neurocysticercosis in adults and children. A literature search of Medline, EMBASE, LILACS, and the Cochrane Database from 1980 to 2008, updated in 2012, resulted in the identification of 10
Peiling Yap et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 89(1), 23-31 (2013-05-22)
Post-treatment soil-transmitted helminth re-infection patterns were studied as part of a randomized controlled trial among school-aged children from an ethnic minority group in Yunnan province, People's Republic of China. Children with a soil-transmitted helminth infection (N = 194) were randomly
Aprilianto E Wiria et al.
PloS one, 8(3), e57899-e57899 (2013-03-26)
Helminth infections are proposed to have immunomodulatory activities affecting health outcomes either detrimentally or beneficially. We evaluated the effects of albendazole treatment, every three months for 21 months, on STH, malarial parasitemia and allergy. A household-based cluster-randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Aïssatou Diawara et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 88(6), 1052-1061 (2013-03-06)
In endemic countries with soil-transmitted helminths mass drug administration with albendazole or mebendazole are being implemented as a control strategy. However, it is well known in veterinary helminths that the use of the same benzimidazole drugs can place selection on
Marlieke E A de Kraker et al.
Tropical medicine & international health : TM & IH, 11(5), 718-728 (2006-04-28)
To determine the efficacies of combinations of ivermectin or diethylcarbamazine and albendazole, which are recommended for use in mass treatment programmes against lymphatic filariasis. Review of published trends in microfilarial (mf) intensities after treatment with these combination therapies. By fitting