Merck
A0230200
Adenosin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
9-β-D-Ribofuranosyladenin, Adenin-9-β-D-ribofuranosid, Adeninribosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.24
Beilstein:
93029
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Beschreibung
API family: adenosine
API-Familie
adenosine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
234-236 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChIKey
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Adenosine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Endogener Neurotransmitter an Adenosin-Rezeptoren. Der cardioprotective Effekt könnte auf der Aktivierung des A1-Adenosin-Rezeptors beruhen. Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosin-Rezeptor vermittelt zu werden. Im Gegensatz dazu scheint Adenosin ein proinflammatorischer Mediator bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu sein.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Shin-ichi Yokobori et al.
Nucleic acids research, 41(13), 6531-6543 (2013-05-10)
In most bacteria, two tRNAs decode the four arginine CGN codons. One tRNA harboring a wobble inosine (tRNA(Arg)ICG) reads the CGU, CGC and CGA codons, whereas a second tRNA harboring a wobble cytidine (tRNA(Arg)CCG) reads the remaining CGG codon. The
Ye Fu et al.
Nature reviews. Genetics, 15(5), 293-306 (2014-03-26)
Cellular RNAs carry diverse chemical modifications that used to be regarded as static and having minor roles in 'fine-tuning' structural and functional properties of RNAs. In this Review, we focus on reversible methylation through the most prevalent mammalian mRNA internal
Dennis T L Wong et al.
Journal of the American College of Cardiology, 63(18), 1904-1912 (2014-03-25)
The goal of this study was to compare the diagnostic accuracy of combined computed tomography perfusion (CTP) + computed tomography angiography (CTA), transluminal attenuation gradient by 320-detector row computed tomography (TAG320) + CTA, and CTP + TAG320 + CTA (multidetector computed tomography-integrated protocol [MDCT-IP])
Kenneth W Mahaffey et al.
Journal of the American College of Cardiology, 63(15), 1493-1499 (2014-02-25)
This study sought to report the treatment effect of ticagrelor on myocardial infarction (MI) and the strategy for and impact of event adjudication in the PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) trial. In PLATO, ticagrelor reduced cardiovascular death, MI, or
Luca Antonioli et al.
Nature reviews. Cancer, 13(12), 842-857 (2013-11-15)
Cancer is a complex disease that is dictated by both cancer cell-intrinsic and cell-extrinsic processes. Adenosine is an ancient extracellular signalling molecule that can regulate almost all aspects of tissue function. As such, several studies have recently highlighted a crucial