Wichtige Dokumente
75903
Guanosin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Guanin-9-β-D-ribofuranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -73±2°, c = 1.5% in 1 M NaOH
Verunreinigungen
≤6.0% water
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChIKey
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges