Wichtige Dokumente
95401
Menthon
analytical standard
Synonym(e):
2-Isopropyl-5-methyl-cyclohexanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥81% (GC)
≥97.0% (mixture of isomers, GC)
Optische Aktivität
[α]/D -7.0±5°, neat
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
≤19% (isomenthone, minor component, GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.449-1.451
bp
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?