Wichtige Dokumente
93999
Rhamnose-Scheiben
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with rhamnose
Synonym(e):
Carbohydrate discs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
BioChemika
Form
disc
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 10 × 25 discs
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
bacteria
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?