939048
Lithium bis(trimethylsilyl)amide ChemBeads
Synonym(e):
Hexamethyldisilazane lithium salt ChemBeads
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Organic Salt
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
14-16 wt% loading of base
Eignung der Reaktion
core: lithium
SMILES String
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
- High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
- Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughout Experimentation
- ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)