939064
Lithium hydroxide ChemBeads
Synonym(e):
LiOH ChemBeads
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Reagent Type: Inorganic salt
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
loading of base, 14-16 wt. %
Eignung der Reaktion
core: lithium
SMILES String
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
For general uses, product is also available in powdered form (545856)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)