Wichtige Dokumente
91521
Decanoyl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-decanoylester, C10-Carnitin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -15±3°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤10% water
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h15H,5-14H2,1-4H3/t15-/m1/s1
InChIKey
LZOSYCMHQXPBFU-OAHLLOKOSA-N
Anwendung
- In dried blood spots using chip-based nanoelectrospray source coupled with high resolution mass spectrometry (chip-based nanoESI- HRMS) and targeted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS).
- In biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?