Wichtige Dokumente
90058
Inulin-Scheiben
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with inulin
Synonym(e):
Carbohydrate discs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
BioChemika
Form
disc
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 10 × 25 discs
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Streptococcus spp.
bacteria
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)