86863
Tetrabutylammoniumhydroxid -Lösung
53.5-56.5% in H2O
Synonym(e):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
53.5-56.5% in H2O
Verunreinigungen
≤0.2% halides (as bromide)
Dichte
0.995 g/cm3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- For the dissolution of 10 wt% cellulose under room temperature conditions.
- As a catalyst during the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
- Preparation of TBAOH salts of fatty acids.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?