86636
Tetraethylammoniumhydroxid -Lösung
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O, electrochemical grade
Synonym(e):
TEA-hydroxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electrochemical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O
SMILES String
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?