Merck
86859
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-Hydrat
≥99.0% (T)
Synonym(e):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
799.93
Beilstein:
3571228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.05% halides (as bromide)
mp (Schmelzpunkt)
27-30 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
InChIKey
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-Hydrat ist ein stark alkalihaltiges quaternäres Amin und wird in einer Reihe von organischen Umwandlungen eingesetzt.
Anwendung
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-Hydrat kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Base für die chemoselektive Allenylierung von Aldehyden mit TMS-geschützten Alkinen zum Synthetisieren von α-Allenolen.
  • Als Additiv für die Hydroxyalkylierung von Phenolen mit zyklischen Carbonaten zum Synthetisieren von Aryl-β-hydroxyethylethern.
  • Bei der solvothermalen Synthese von SNS- (simple nanoscroll structures) und INS- (intercalated nanoscrolls) Hexaniobat-Nanoscrolls.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Nils Erik Halvorsen et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-02-15)
A simple color spot test for determining the presence of residual tetrabutylammonium (TBA) in various 18F-radiopharmaceuticals is described. The test can be performed in less than five minutes. Iodoplatinate-saturated TLC plates are initially spotted with the 18F-radiopharmaceutical to be tested
Carmen Cavallo et al.
Scientific reports, 5, 16785-16785 (2015-11-19)
Solid solutions of the rare earth (RE) cations Pr(3+), Nd(3+), Sm(3+), Gd(3+), Er(3+) and Yb(3+) in anatase TiO2 have been synthesized as mesoporous beads in the concentration range 0.1-0.3% of metal atoms. The solid solutions were have been characterized by