82450
Proteose-Pepton
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Rinderfleisch, Proteose-Pepton
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine pancreas
bovine skeletal muscle (
)
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
Verpackung
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Glührückstand
≤20%
Verlust
≤6.0% loss on drying
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Corynebacterium spp.
Haemophilus spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?