Merck
81494
Supelco
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 4.0 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
4.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 4.0 μm) are a size standard, designed to identify the particle size distribution (PSD) of test samples.
Anwendung
Used to validate and monitor the performance of particle sizing equipment. Also used to produce armored bubbles—interfacial composite materials (ICM) formed by embedding with air bubbles.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • available in 5 mL & 10 mL pack sizes as neat samples
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Rechtliche Hinweise
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mechanics of interfacial composite materials
Subramaniam AB, et al.
Langmuir, 22(24), 10204-10208 (2006)
The effect of double-chain surfactants on armored bubbles: a surfactant-controlled route to colloidosomes
Subramaniam AB, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 9(48), 6476-6481 (2007)
Controlled assembly of jammed colloidal shells on fluid droplets
Subramaniam AB, et al.
Nature Materials, 4(7), 553-556 (2005)
Microstructure, morphology, and lifetime of armored bubbles exposed to surfactants
Subramaniam AB, et al.
Langmuir, 22(14), 5986-5990 (2006)