Merck
89756
Supelco
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 6.0 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
6.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 6.0 μm) are a particle size standard, ideal for profiling particle size distribution (PSD) of test samples.
Anwendung
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Monodisperse polystyrene latex particles can also be used to:
  • investigate their effect on laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) emissions.
  • study the effect of polystyrene microplastics on microalgal photosynthesis and growth and oyster reproduction.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Rechtliche Hinweise
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Do plastic particles affect microalgal photosynthesis and growth?
Sjollema SB, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 170, 259-261 (2016)
Oyster reproduction is affected by exposure to polystyrene microplastics
Sussarellu R, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(9), 2430-2435 (2016)