Merck
80507
Millipore
Gallensekulum-Scheiben
suitable for microbiology
Synonym(e):
Esculin-Galle-Scheiben
About This Item
UNSPSC-Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Produktlinie
BioChemika
Qualitätsniveau
Form
disc
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Streptococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Wird benutzt zur Schnelldetektion von Esculinhydrolyse in Anwesenheit von Gallensäuren zur Differenzierung von Gruppe D streptococci und nicht-Gruppe D streptococci. Gruppe D streptococci hydrolysieren Esculin to Esculetin und Dextrose. Esculetin reagiert mit Eisensalzen (z.B. Eisencitrat) unter Bildung von schwarz-braun gefärbten Komplexen.
Komponenten
Sterile Filterpapierscheiben (50 Stück, Durchmesser 6 mm), imprägniert mit Esculin
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)