Merck
08382
Millipore
Bacitracin-Scheiben
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Produktlinie
BioChemika
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Streptococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Bacitracin Disks are used in the presumptive identification of group A β-hemolytic streptococci and allow for their differentiation from other β-hemolytic streptococci. A zone of inhibition greater than or equal to 14mm indicates susceptibility to bacitracin and is presumptive of group A streptococci.
Verpackung
Sterile Filterpapierscheiben (50 Stück, Durchmesser 6 mm) imprägniert mit 0.04 Units Bacitracin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Connie R. Mahon
Textbook of Diagnostic Microbiology (2014)