Wichtige Dokumente
80330
EC O157:H7 ChromoSelect Anreicherungsbouillon (Basis)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
EC O157:H7 ChromoSelect Enrichment Broth Base
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
bile salts mixture, 1.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
chromogenic mixture, 1.3 g/L
sorbitol, 10.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)