Wichtige Dokumente
16025
Brilliantgrün-Galle-Lactose-Bouillon
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Synonym(e):
BRILA-Bouillon, Brillantgrün-Galle-Bouillon 2%
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to GB 4789.3-2016
according to ISO 4831:2006
according to ISO 4832:2006
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
brilliant green, 0.0133 g/L
lactose, 10 g/L
ox-bile (dried), 20 g/L
peptone, 10 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?